Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
7.4 (vs air)
API family
myristyl alcohol
autoignition temp.
489 °F
manufacturer/tradename
USP
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| autoignition temp. 489 °F | autoignition temp. 644 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 842 °F |
| vapor density 7.4 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density - | vapor density 9.3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol mirystylowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?