M2381
5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine
Synonim(y):
3-(2-Dimethylaminoethyl)-5-methoxyindole, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methoxyindole, 5-MeO-DMT, 5-Methoxy-DMT, 5-OMe-DMT
About This Item
Polecane produkty
kontrola substancji
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; kontrollierte Droge in Deutschland
mp
69-70 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2b(29581) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3