Merck
M061080
Sigma-Aldrich
Phosphate-ON Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
Phosphate-ON amidite
Wybierz wielkość
0.25 G
707,00 zł
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.25 G
707,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H62N7O11P
Masa cząsteczkowa:
956.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)NCCCNC(=O)C[C@@H](CC#N)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C49H62N7O11P/c1-33(2)56(34(3)4)68(64-28-11-24-50)67-41(23-25-51)29-44(57)52-26-12-27-53-48(60)66-42-30-45(55-31-35(5)46(58)54-47(55)59)65-43(42)32-63-49(36-13-9-8-10-14-36,37-15-19-39(61-6)20-16-37)38-17-21-40(62-7)22-18-38/h8-10,13-22,31,33-34,41-43,45H,11-12,23,26-30,32H2,1-7H3,(H,52,57)(H,53,60)(H,54,58,59)/t41-,42+,43-,45-,68?/m1/s1
Klucz InChI
MCGIOYZUTKDSIL-NNUNARBDSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
This product is covered under US Patent Number 7,276,598
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)