61865-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
About This Item
Polecane produkty
product name
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 431NP5-4610
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
100 mm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
macierz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Kompatybilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta