Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 x 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
12 x 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3400,00 zł
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI
1S/C49H58N5O7P/c1-35(2)54(36(3)4)62(59-31-17-29-50)61-42-32-46(53-30-28-44(52-47(53)56)51-45(55)34-57-41-26-24-37(25-27-41)48(5,6)7)60-43(42)33-58-49(38-18-11-8-12-19-38,39-20-13-9-14-21-39)40-22-15-10-16-23-40/h8-16,18-28,30,35-36,42-43,46H,17,31-34H2,1-7H3,(H,51,52,55,56)/t42-,43+,46+,62?/m0/s1
InChI key
NHKNJNORWFDRBB-ROEGVEHFSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description configured for ABI | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description - | description configured for MerMade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| nucleoside profile base: deoxycytidine | nucleoside profile base: deoxycytidine | nucleoside profile base: deoxycytidine | nucleoside profile base: deoxycytidine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(tac) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?