Merck
M0546
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-Pro-Leu
≥97% (TLC)
Synonim(y):
MOCAc-Pro-Leu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (TLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C(CC(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=CC(=O)Oc2c1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C G Knight et al.
FEBS letters, 296(3), 263-266 (1992-01-27)
(7-methoxycoumarin-4-yl)Acetyl-Pro-Leu-Gly-Leu-(3-[2,4-dinitrophenyl]-L- 2,3-diaminopropionyl)-Ala-Arg-NH2 (Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2) has been synthesised as a fluorogenic substrate for the matrix metalloproteinases. The highly fluorescent 7-methoxycoumarin group is efficiently quenched by energy transfer to the 2,4-dinitrophenyl group. The punctuated metalloproteinase (PUMP, EC 3.4.24.23) cleaves the substrate at the