Kluczowe dokumenty
LSMLSINT
Large Scale Metabolite Library (International)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 7 plates
producent / nazwa handlowa
IROA Technologies
rozmiar płytki
96 wells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The library is intended to be used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
Zastosowanie
Functional cellular assays
Phenotypic screening
Cechy i korzyści
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- LSMLSINT lot 150-88 Plate Map
- LSMLSINT lot 230-24 Plate Map
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software dowmload.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono-and disaccharides; Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Przydatność
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Immune system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)