, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
MSMLS Plate 6 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów. Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Features and Benefits
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy tablic:
Kompletna mapa płytek z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
Kompletna mapa płytek z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
- Kwasy karboksylowe, aminokwasy
- Aminy biogenne, poliaminy
- Nukleotydy, koenzymy i witaminy
- Mono- i disacharydy
- Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki MSMLS Plate 6 są wygodnie dostarczane w ilości 5 μg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być używane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat MSMLS06, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Legal Information
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
-4.99 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?