Przejdź do
MSMLS01
MSMLS Płyta 1 (rozpuszczalna w wodzie)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
Biblioteka metaboliczna, Biblioteka metabolitów, Biblioteka standardów metabolitów spektrometrii masowej, MSMLS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
MSMLS Plate 1 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów. Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Features and Benefits
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy tablic:
Kompletna mapa płytek z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
  • Kwasy karboksylowe, aminokwasy
  • Aminy biogenne, poliaminy
  • Nukleotydy, koenzymy i witaminy
  • Mono- i disacharydy
  • Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki MSMLS Plate 1 są wygodnie dostarczane w ilości 5 μg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat MSMLS01, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Legal Information
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LSMLS01MSMLS02MSMLS04
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
34 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)