Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.28
Produkt LSMLS nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 7 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
LSMLS™ (Large Scale Metabolite Library of Standards) to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID.
Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.
Funkcjonalne testy komórkowe
Badania fenotypowe
Funkcjonalne testy komórkowe
Badania fenotypowe
Suitable for manual and automated work flows.
Features and Benefits
Ponad 500 unikalnych małocząsteczkowych metabolitów zorganizowanych w formacie 96-dołkowym.
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy płytek:
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i półprodukty obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy płytek:
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i półprodukty obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
- Kwasy karboksylowe, aminokwasy
- Aminy biogenne, poliaminy
- Nukleotydy, koenzymy i witaminy
- mono- i disacharydy; kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki LSMLS są wygodnie dostarczane w ilości 1 mg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat LSMLS, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu na górze strony.
Other Notes
Aby pobrać pakiet oprogramowania, kliknij tutaj - Oprogramowanie MLSDiscovery.
Aby obejrzeć MLSDiscovery Video odwiedź: MLSDiscovery Tutorial Video..
Aby obejrzeć MLSDiscovery Video odwiedź: MLSDiscovery Tutorial Video..
Pakiet oprogramowania MLSDiscovery™ jest dystrybuowany wraz z systemem LSMLS i jest do niego dostosowany. Dostarczany jest podręcznik użytkownika i instrukcje wideo.
Legal Information
LSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
signalword
Danger
target_organs
Blood, Immune system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?