Merck
L5257
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Synonim(y):
L-α-Lysophosphatidylcholine, heptadecanoyl, Lysolecithin, heptadecanoyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H52NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Jeffrey North et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3433-3442 (2009-04-07)
Autotaxin (ATX) catalyzes the hydrolysis of lysophosphatidylcholine (LPC) to form the bioactive lipid lysophosphatidic acid (LPA). LPA stimulates cell proliferation, cell survival, and cell migration and is involved in obesity, rheumatoid arthritis, neuropathic pain, atherosclerosis and various cancers, suggesting that