Merck
L3415
Sigma-Aldrich
Hepta-O-acetyl-β-lactosyl azide
≥90% (TLC)
Synonim(y):
β-Lactosyl azide heptaacetate, 2,3,6-Tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H35N3O17
Masa cząsteczkowa:
661.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C26H35N3O17/c1-10(30)37-8-17-20(21(40-13(4)33)23(42-15(6)35)25(44-17)28-29-27)46-26-24(43-16(7)36)22(41-14(5)34)19(39-12(3)32)18(45-26)9-38-11(2)31/h17-26H,8-9H2,1-7H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+/m1/s1
Klucz InChI
JFCQZWVIHHPJTD-LTSQYKSLSA-N
Zastosowanie
Used to synthesize N-linked glycopeptides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)