Kluczowe dokumenty
L2275
Myosin Light Chain Kinase Fragment 11-19 amide
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Lys-Lys-Arg-Ala-Ala-Arg-Ala-Thr-Ser amide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)CCCCN)C(=O)NC(CO)C(N)=O
InChI
1S/C40H78N18O11/c1-20(52-36(67)27(14-10-18-50-40(47)48)56-37(68)25(12-6-8-16-42)55-34(65)24(43)11-5-7-15-41)31(62)51-21(2)32(63)54-26(13-9-17-49-39(45)46)35(66)53-22(3)33(64)58-29(23(4)60)38(69)57-28(19-59)30(44)61/h20-29,59-60H,5-19,41-43H2,1-4H3,(H2,44,61)(H,51,62)(H,52,67)(H,53,66)(H,54,63)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,69)(H,58,64)(H4,45,46,49)(H4,47,48,50)
Klucz InChI
FDCBNCDCLDMQDU-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3