Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2610,00 zł
biological source
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
impurities
<1% Protein
color
white to faint yellow
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) | biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) | biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) | biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) |
| solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 0.90-1.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to faint yellow | color - | color white to faint yellow | color white to yellow cast |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype enteritidis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Powiązane treści
Lipopolisacharyd (LPS) jest głównym składnikiem bakterii Gram-ujemnych, ważnym dla badań mikrobiologicznych.
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L2012-25MG | 04061833289761 |
| L2012-10MG | 04061833272015 |