Merck
L1415
Sigma-Aldrich
L-162,313
≥95%, solid
Synonim(y):
5,7-Dimethyl-2-ethyl-3-[[4-[2­(n-butyloxycarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]phenyl]methyl]imidazo­[4,5-b]­pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H38N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble 10 mg/mL
inicjator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)NS(=O)(=O)c1sc(CC(C)C)cc1-c2ccc(Cn3c(CC)nc4c(C)cc(C)nc34)cc2
InChI
1S/C30H38N4O4S2/c1-7-9-14-38-30(35)33-40(36,37)29-25(17-24(39-29)15-19(3)4)23-12-10-22(11-13-23)18-34-26(8-2)32-27-20(5)16-21(6)31-28(27)34/h10-13,16-17,19H,7-9,14-15,18H2,1-6H3,(H,33,35)
Klucz InChI
RINPELQWLUGERM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
rat ... Agtr1(24180)
Działania biochem./fizjol.
Non-peptide AT1 receptor agonist.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3