Merck
L1170
Sigma-Aldrich
LY-487379 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-(2-Methoxyphenoxy)phenyl)-N-(2,2,2- trifluoroethylsulfonyl)pyrid-3-ylmethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19F3N2O4SHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
inicjator
Eli Lilly
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COc1ccccc1Oc2ccc(cc2)N(Cc3cccnc3)S(=O)(=O)CC(F)(F)F
InChI
1S/C21H19F3N2O4S.ClH/c1-29-19-6-2-3-7-20(19)30-18-10-8-17(9-11-18)26(14-16-5-4-12-25-13-16)31(27,28)15-21(22,23)24;/h2-13H,14-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
LPWFRDWTOKLHJC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
LY-487379 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor mGluR2.
LY-487379 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor mGluR2. EC50 = 1.7 μM. LY-487379 shows no intrinsic agonist or antagonist activity at hmGluR2 and has no activity at human mGluR3. LY-487379 markedly potentiates glutamate-stimulated [35S]GTPγS binding in a concentration-dependent manner at hmGluR2, shifting the glutamate dose-response curve leftward by 3-fold and increasing the maximum levels of [35S]GTPγS stimulation. LY-487379 has anxiolytic effects in fear-potentiated startle. This activity profile is useful in all symptom domains of schizophrenia.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory glutaminianu (rodzina białek G) w podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Związek ten został opracowany przez Eli Lilly. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suli Chen et al.
Molecular cell, 74(1), 118-131 (2019-03-02)
Alternative polyadenylation (APA) produces mRNA isoforms with different 3' UTR lengths. Previous studies indicated that 3' end processing and mRNA export are intertwined in gene regulation. Here, we show that mRNA export factors generally facilitate usage of distal cleavage and
Lilian Phu et al.
Molecular cell, 77(5), 1107-1123 (2020-03-07)
Mitochondria import nearly their entire proteome from the cytoplasm by translocating precursor proteins through the translocase of the outer membrane (TOM) complex. Here, we show dynamic regulation of mitochondrial import by the ubiquitin system. Acute pharmacological inhibition or genetic ablation