Przejdź do
C6492
Ciproxifan hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Cyclopropyl[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxyl]phenyl]-methanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
off-white
solubility
DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2
InChI
1S/C16H18N2O2.ClH/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1H
InChI key
PWAPSKMHZQQTRJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ciproxifan belongs to a novel chemical series of histamine H3-receptor antagonists. In vitro, it behaved as a competitive antagonist at the H3 autoreceptor controlling 3H histamine release from synaptosomes and displayed similar Ki values (0.5-1.9 nM) at the H3 receptor controlling the electrically-induced contraction of guinea pig ileum or at the brain H3 receptor labeled with 125I-iodoproxyfan. Ciproxifan appears to be an orally bioavailable, extremely potent and selective H3-receptor antagonist whose vigilance- and attention-promoting effects are promising for therapeutic applications in aging disorders.
H3 histamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6848SML2716M4699
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL
solubility
DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can I store aliquots in -80 °C after diluting it in water?
    1 answer
    1. The solubility and solution stability of this product have not been determined. However, online sources report that this material is soluble in DMSO and Ethanol at >50 mg/mL. Anhydrous solvents are recommended. Stock solutions may be stored up to 1 month at -20°C for 1 year at -80°C. This information has not been validated.