Merck
L1168
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-5-Lipoxygenase (pSer523) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Wybierz wielkość
1 VIAL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALOX5(240)
rat ... Alox5(25290)
Opis ogólny
Gen ALOX5 (5-lipoksygenaza arachidonianowa), określany również jako 5-LOX (5-lipoksygenaza), koduje białko należące do rodziny lipooksygenaz. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q11.21. Białko zawiera wyraźną domenę "podobną do C2" na końcu aminowym, która bierze udział w wiązaniu błonowym zależnym od Ca2+ oraz dużą domenę katalityczną zawierającą niehemowe żelazo katalityczne. Jest ono wysoce niestabilne z krótkotrwałą aktywnością.
Immunogen
fosfopeptyd odpowiadający resztom aminokwasowym otaczającym pSer523 ludzkiej 5-lipoksygenazy (5-LO).
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Gen ALOX5 (5-lipoksygenaza arachidonianowa) koduje lipooksygenazę, która katalizuje konwersję kwasu arachidonowego (AA) i innych kwasów tłuszczowych do związków bioaktywnych, takich jak kwas 5(S)-hydroksyeikozatetraenowy (5-HETE), leukotrien B4 (LTB4) i inne leukotrieny. Te leukotrieny i lipoksyny działają jako mediatory odpowiedzi zapalnej. ALOX5 jest zaangażowany w proces nowotworzenia i może służyć jako potencjalny cel terapeutyczny i biomarker.
Postać fizyczna
Roztwór w 10 mM HEPES, pH 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ALOX5 polymorphism associates with increased leukotriene production and reduced lung function and asthma control in children with poorly controlled asthma.
Mougey E
Clinical and Experimental Allergy, 43, 512-520 (2013)
The structure of human 5-lipoxygenase.
Gilbert NC
Science, 331, 217-219 (2011)
Arachidonate 5 lipoxygenase expression in papillary thyroid carcinoma promotes invasion via MMP-9 induction.
Kummer NT
Journal of Cellular Biochemistry, 113, 1998-2008 (2012)
Fangming Tang et al.
The Journal of experimental medicine, 212(10), 1487-1495 (2015-08-26)
Eicosanoids are inflammatory mediators that play a key but incompletely understood role in linking the innate and adaptive immune systems. Here, we show that cytotoxic effector T cells (CTLs) are capable of both producing and responding to cysteinyl leukotrienes (CystLTs)