Merck
K4389
Sigma-Aldrich
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
[5-(2-Methyl-5-fluorophenyl)furan-2-ylcarbonyl]guanidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ~10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
Klucz InChI
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC9A1(6548)
Działania biochem./fizjol.
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor.
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor; IC50 = 0.23 μM; inhibited NHE-1-mediated rabbit platelet swelling; in anesthetized rats, reduced infarct size from 67% (control) to 43% (at 0.1 mg/kg) and 24% (at 1.0 mg/kg); reduced number of ventricular premature beats from 530 to 266 (at 0.1 mg/kg) and 115 (at 1.0 mg/kg); reduced ventricular fibrillation incidence from 17 to 8 (0.1 mg/kg) and 0 (1.0 mg/kg); implications for research and treatment of myocardial ischemic diseases.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Torella et al.
Journal of the American Heart Association, 3(2), e000434-e000434 (2014-03-29)
Diabetes mellitus (DM) has multifactorial detrimental effects on myocardial tissue. Recently, carbonic anhydrases (CAs) have been shown to play a major role in diabetic microangiopathy but their role in the diabetic cardiomyopathy is still unknown. We obtained left ventricular samples