JN0007
Sabeluzole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(RS)-1-(4-(Benzo[d]thiazol-2-yl(methyl)amino)piperidin-1-yl)-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-1-[4-[1,3-Benzothiazol-2-yl(methyl)amino]-1-piperidyl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-4-(2-Benzothiazolylmethylamino)-a-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1-piperidineethanol, Arbetuzole, R 58 735, R 58,735, R 58735, R-58,735, R058735, R58 735, R58735
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C22H26FN3O2S/c1-25(22-24-20-4-2-3-5-21(20)29-22)17-10-12-26(13-11-17)14-18(27)15-28-19-8-6-16(23)7-9-19/h2-9,17-18,27H,10-15H2,1H3
Klucz InChI
IGMKTIJBFUMVIN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3