Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H
InChI key
IKMXJMNRHREPOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
W-13 is a membrane-permeable calmodulin antagonist.
W-13 is a membrane-permeable calmodulin antagonist. W-13 inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase and has been shown to inhibit the EGF-dependent activation of EGFR in N7xHERc fibroblasts.
W-13 has also been shown to inhibit the transcytosis of IgA, recycling of transferrin and overall alter the endocytic pathway in Madin-Darby canine kidney cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?