Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł 1462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6Cl3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1462,00 zł
Cena katalogowa1720,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl/C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=C\N2N=CN=C2
InChI
1S/C10H6Cl3N3/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(13)4-16-6-14-5-15-16/h1-6H/b10-4-
InChI key
XGLHZTBDUXXHOM-WMZJFQQLSA-N
Biochem/physiol Actions
Loreclezole (R72063) is a sedative and anticonvulsant that exerts subtype-selective positive allosteric modulator (PAM) potency toward beta2 (β2)- or β3-containing GABAA gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors (% potentiation by 1 μM Loreclezole of GABA EC20-stimulated current/human α1βγ2 = 100/α1β2γ2, 120/α1β3γ2, 13/α1β1γ2; α1β2γ2 EC50 = 1 μM) with >300-fold lower β1 affinity, while acting as a negative allosteric modulator (NAM) against the homomeric rho1 (ρ1) GABAA-rho receptor (rat GABAC IC50 = 0.5 μM against GABA EC10-induced current).
Sedative & anticonvulsant with beta2-/beta3- (β2-/β3-) selective GABAA receptor PAM and GABAC (GABAA-rho receptor) NAM activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form film |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?