Kluczowe dokumenty
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt INSA444-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)