Kluczowe dokumenty
I8657
Interferon α from rat
≥95%, recombinant, expressed in bacteria, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
IFN-α
Wybierz wielkość
2490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2490,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in bacteria
Próba
≥95%
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~19 kDa
opakowanie
pkg of 1 vial
stężenie
300,000-800,000,000 units/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
rat ... Ifna_mapped(24480)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?