Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
5 x 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Nazwa produktu
Interferon α 2A human, IFN-α 2A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤0.4 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
monomer 16 kDa (glycosylated)
packaging
glass bottle of 10 μg (in glass bottle)
manufacturer/tradename
HumanZyme
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1EU/mg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IFNA2(3440)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% | assay ≥95% |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?