I7000
5-Iodo-2′-deoxycytidine
Synonim(y):
5-Iododeoxycytidine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12IN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5?,6?,7-/m1/s1
Klucz InChI
WEVJJMPVVFNAHZ-KPGICGJXSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3