Merck
I3657
Sigma-Aldrich
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
IGFBP-2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.125-0.5 mg per mL ED50
masa cząsteczkowa
~35 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 29.4 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Igfbp2(16008)
Opis ogólny
IGFBP2 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 2) należy do rodziny białek IGFBP. Białko posiada dwie domeny HBD (heparin-binding domain-1). Jest to białko wydzielane.
Działania biochem./fizjol.
IGFBP2 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 2) działa wraz z IGF-I (insulinopodobny czynnik wzrostu I) i reguluje proliferację i różnicowanie komórek. Wiąże się głównie z IGF i ogranicza ich wiązanie z innymi receptorami.
Podczas rozwoju białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu-2 ulega ekspresji w wielu tkankach, przy czym najwyższy poziom ekspresji występuje w ośrodkowym układzie nerwowym. IGFBP-2 wykazuje 2-10-krotnie wyższe powinowactwo do IGF II niż do IGF I. IGFBP-2 myszy i człowieka wykazuje około 82% homologii.
Wykazuje 2-10-krotnie wyższe powinowactwo do IGF II niż do IGF I.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 35% acetonitrile and 0.1% TFA.
Komentarz do analizy
The biological activity is measured by its ability to inhibit recombinant human lGF-II on MCF-7 cells.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gang Xi et al.
Endocrinology, 154(11), 4146-4157 (2013-08-29)
IGF-binding protein (IGFBP)-2 overexpression confers resistance to high-fat feeding and inhibits the differentiation of preadipocytes in vitro. However, whether administration of IGFBP-2 can regulate adipogenesis in vivo and the domains that mediate this response have not been defined. IGFBP-2 contains
Xinchun Shen et al.
The Journal of biological chemistry, 290(18), 11578-11590 (2015-03-20)
Insulin-like growth factor-binding protein-2 (IGFBP-2) functions coordinately with IGF-I to stimulate cellular proliferation and differentiation. IGFBP-2 binds to receptor tyrosine phosphatase β (RPTPβ), and this binding in conjunction with IGF-I receptor stimulation induces RPTPβ polymerization leading to phosphatase and tensin
Hye Suk Kang et al.
The Biochemical journal, 467(3), 453-460 (2015-02-20)
Insulin-like growth factor (IGF)-binding protein-2 (IGFBP-2), one of the most abundant circulating IGFBPs, is known to attenuate the biological action of IGF-1. Although the effect of IGFBP-2 in preventing metabolic disorders is well known, its regulatory mechanism remains unclear. In
Gang Xi et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 29(11), 2427-2438 (2014-05-20)
Insulin-like growth factor binding protein 2 (IGFBP-2) is important for acquisition of normal bone mass in mice; however, the mechanism by which IGFBP-2 functions is not defined. These studies investigated the role of IGFBP-2 in stimulating osteoblast differentiation. MC-3T3 preosteoblasts