Kluczowe dokumenty
I1759
Isosorbide dinitrate
powder
Synonim(y):
ISDN
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
zawiera
~60% lactose
kolor
white
rozpuszczalność
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
ciąg SMILES
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?