Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
502,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +45.2°, c = 3 in H2O
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Application
Applications include:
- Preparation of renewable polyesters for coating applications.
- Synthesis of isosorbide esters such as oligo(isosorbide adipate) (OSA), oligo(isosorbide suberate) (OSS), and isosorbide dihexanoate (SDH) as renewable alternatives to phthalate plasticizers.
- Synthesis of biodegradable porous polyurethane scaffolds for tissue repair and regeneration.
- Synthesis of the aspirin prodrug, isosorbide-2,5-diaspirinate (ISDA).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99% |
| assay 98% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| mp 60-63 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| optical activity [α]20/D +45.2°, c = 3 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?