I138
1,5-Isoquinolinediol
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1,5-Dihydroxyisoquinoline, 5-Hydroxy-1(2H)-isoquinolinone, DiQ
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
mp
279-281 °C
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc2c(O)nccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12)
Klucz InChI
LFUJIPVWTMGYDG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3