Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
580,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,9,10,11)
InChI key
ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
interakcja p53 z białkami Bcl-xL i Bcl-2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Strom, E., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 474.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL, clear, H2O: insoluble | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 2.5 mg/mL, ethanol: 250 μg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pifithrin-μ
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c