Merck
I0763
Sigma-Aldrich
N9-Isopropylolomoucine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2′-Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C17H22N6O/c1-12(2)23-11-20-14-15(19-10-13-6-4-3-5-7-13)21-17(18-8-9-24)22-16(14)23/h3-7,11-12,24H,8-10H2,1-2H3,(H2,18,19,21,22)
Klucz InChI
WHDJEAZLMYPLGL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of certain cyclin-dependent kinases; increased potency in some systems over olomoucine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Veselý et al.
European journal of biochemistry, 224(2), 771-786 (1994-09-01)
While testing purines related to the non-specific protein kinase inhibitors N6-dimethylaminopurine and N6-(delta 2-isopentenyl)adenine as potential inhibitors of the p34cdc2/cyclin B kinase, we discovered a compound with high specificity, 2-(2-hydroxyethylamino)-6- benzylamino-9-methylpurine (olomoucine). Kinetic analysis of kinase inhibition reveals that olomoucine