HS23202A
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, assorted colors lid, round bottom (, ribbed skirt)
Synonim(y):
Fiolka kriogeniczna
Wybierz wielkość
1330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1330,00 zł
Polecane produkty
Materiały
assorted colors lid
natural tube (with assorted cap colors (Blue, Red, Green, Purple, Grey))
polypropylene
round bottom (, ribbed skirt)
opis
threaded joint external
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS23202A
Parametry
-196 °C min. temp.
śr. korka
12.2 mm
pojemność
2 mL
probówka śr.
12 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Fiolka z polipropylenu odporna na przebicie i pęknięcie
- Silikonowa uszczelka wieczka i opatentowane, łatwe do trzymania wieczko z ergonomicznym obrotem 1,5 do otwierania i zamykania
- Zlicowana nasadka oszczędza miejsce podczas przechowywania
- Nadrukowany obszar do pisania i podziałka
- Sterylnie zapakowane w zamykane torebki. Zawiera identyfikowalny certyfikat sterylności
- Zalecany do zamrażarek mechanicznych i LN2 w fazie gazowej (-196 °C)
- Patent USA nr D595424
- Jednorazowe
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)