HS120318
Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 120 V, Japan plug, blue
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120318
Opis ogólny
Jedna głowica mieszająca robi wszystko dzięki temu eleganckiemu, nowoczesnemu i kompaktowemu mikserowi wirowemu!
Pojemność głowicy mieszającej:
- Środkowa powierzchnia do mieszania ręcznego
- Płytka testowa x 1 (do użycia z linkami mocującymi)
- Probówki stożkowe 50 ml x 2 (montowane poziomo)
- Probówki stożkowe 15 ml x 2 (montowane poziomo)
- Probówki 5 ml x 2 (zamontowane poziomo w tej samej przestrzeni retencyjnej co 15 ml)
- Probówki 1,5/2 mL x 4 (montowane pionowo)
- Probówki 0,5 ml x 6 (zamontowane pionowo)
- Probówki do mikromiareczkowania 0,2 ml (probówki paskowe) x 24 (montowane pionowo)
Przełącznik sterujący z trzema opcjami pracy (przerywana, wyłączona, ciągła).
Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej od wyłączenia do ok. 3000 obr/min.
Wykonany z trwałego, łatwego do czyszczenia materiału ABS i stabilnych elastomerowych nóżek stabilizujących urządzenie i tłumiących wibracje.
Opakowanie
1 Mini Vortexer
2 Silikonowe nasadki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)