Kluczowe dokumenty
HPA048577
Sigma-Aldrich
Anti-APEX2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
APE2, APEXL2, XTH2, ZGRF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
RLDYVLGDRTLVIDTFQASFLLPEVMGSDHCPVGAVLSVSSVPAKQCPPLCTRFLPEFAGTQLKILRFLVPLEQSPVLEQSTLQHNNQTRVQTCQNKAQVRSTRPQPSQVGSSRG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APEX2(27301)
Opis ogólny
Apex2 (apurynowa/apirymidynowa endodeoksyrybonukleaza 2) jest zlokalizowana w jądrze, a także w pewnym stopniu w mitochondriach. Należy do nowej rodziny endonukleaz AP z mitochondrialną sekwencją docelową (MTS) i motywem wiążącym antygen jądrowy proliferujących komórek (PCNA). APEX2 znajduje się na ludzkim chromosomie Xp11.21 i ma sześć eksonów.
Immunogen
Nukleaza APEX (endonukleaza apurynowa/apirymidynowa) 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Apex2 (apurynowa/apirymidynowa endodeoksyrybonukleaza 2) utrzymuje funkcję i integralność mitochondrialnego DNA. Posiada silną aktywność egzonukleazy 3′-5′. Ape2 pomaga usunąć adeninę przeciwną do 8-oksoG w DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST89568
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human Ape2 protein has a 3?-5? exonuclease activity that acts preferentially on mismatched base pairs
Burkovics P, et al.
Nucleic Acids Research, 34(9), 2508-2515 (2006)
Human APE2 protein is mostly localized in the nuclei and to some extent in the mitochondria, while nuclear APE2 is partly associated with proliferating cell nuclear antigen
Tsuchimoto D, et al.
Nucleic Acids Research, 29(11), 2349-2360 (2001)
Role of PCNA-dependent stimulation of 3?-phosphodiesterase and 3?-5? exonuclease activities of human Ape2 in repair of oxidative DNA damage
Burkovics P, et al.
Nucleic Acids Research, 37(13), 4247-4255 (2009)