Kluczowe dokumenty
SAB1400507
Sigma-Aldrich
Anti-APEX2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APE2, Anti-APEXL2, Anti-XTH2
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APEX2(27301)
Opis ogólny
Miejsca apurynowe/apirymidynowe (AP) występują często w cząsteczkach DNA w wyniku spontanicznej hydrolizy, działania czynników uszkadzających DNA lub glikozylaz DNA, które usuwają określone nieprawidłowe zasady. Miejsca AP są przedmutagennymi zmianami, które mogą uniemożliwić normalną replikację DNA, więc komórka zawiera systemy do identyfikacji i naprawy takich miejsc. Endonukleazy AP klasy II rozszczepiają szkielet fosfodiestrowy 5′ do miejsca AP. Gen ten koduje białko o słabej aktywności endonukleazy AP klasy II. Większość kodowanego białka znajduje się w jądrze, ale część jest również obecna w mitochondriach. Białko to może odgrywać ważną rolę zarówno w jądrowej, jak i mitochondrialnej naprawie po wycięciu zasad (BER). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APEX2 (NP_055296.2, 1 a.a. ~ 518 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLRVVSWNINGIRRPLQGVANQEPSNCAAVAVGRILDELDADIVCLQETKVTRDALTEPLAIVEGYNSYFSFSRNRSGYSGVATFCKDNATPVAAEEGLSGLFATQNGDVGCYGNMDEFTQEELRALDSEGRALLTQHKIRTWEGKEKTLTLINVYCPHADPGRPERLVFKMRFYRLLQIRAEALLAAGSHVIILGDLNTAHRPIDHWDAVNLECFEEDPGRKWMDSLLSNLGCQSASHVGPFIDSYRCFQPKQEGAFTCWSAVTGARHLNYGSRLDYVLGDRTLVIDTFQASFLLPEVMGSDHCPVGAVLSVSSVPAKQCPPLCTRFLPEFAGTQLKILRFLVPLEQSPVLEQSTLQHNNQTRVQTCQNKAQVRSTRPQPSQVGSSRGQKNLKSYFQPSPSCPQASPDIELPSLPLMSALMTPKTPEEKAVAKVVKGQAKTSEAKDEKELRTSFWKSVLAGPLRTPLCGGHREPCVMRTVKKPGPNLGRRFYMCARPRGPPTDPSSRCNFFLWSRPS
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)