Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA044620
Sigma-Aldrich
Anti-GPD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PNVVAVPDVVQAAEDADILIFVVPHQFIGKICDQLKGHLKANATGISLIK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPD1(2819)
Opis ogólny
Dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1 (GPD1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12q13.12. Kodowane białko należy do rodziny dehydrogenaz glicerolo-3-fosforanowych zależnych od NAD. GPD1 jest białkiem cytoplazmatycznym z domenami NAD_Gly3P_dh_N i NAD_Gly3P_dh_C.
Immunogen
dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1 (rozpuszczalna) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1 (GPD1) została wykorzystana w analizie western blot.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1 (GPD1) ułatwia odwracalną konwersję fosforanu dihydroksyacetonu (DHAP) i zredukowanego dinukleotydu nikotynoadeninowego (NADH) do glicerolo-3-fosforanu (G3P) i dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+). GPD1 wraz z enzymem mitochondrialnym, dehydrogenazą glicerolo-3-fosforanową 2 (GPD2), odgrywa istotną rolę w przenoszeniu równoważników redukujących z cytozolu do mitochondriów.1 Stymuluje również wzrost pod wpływem stresu osmotycznego. Utrata funkcji genu hamuje produkcję glicerolu, opóźnia wzrost w warunkach beztlenowych i silną osmowrażliwość. Mutacja w genie jest związana z rozwojem przejściowej hipertriglicerydemii u niemowląt, stłuszczenia wątroby i zwłóknienia wątroby.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81141
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transient infantile hypertriglyceridemia, fatty liver, and hepatic fibrosis caused by mutated GPD1, encoding glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1.
Basel-Vanagaite L
American Journal of Human Genetics, 90, 49-60 (2012)
The two isoenzymes for yeast NAD+-dependent glycerol 3-phosphate dehydrogenase encoded by GPD1 and GPD2 have distinct roles in osmoadaptation and redox regulation.
Ansell R
The Embo Journal, 16, 2179-2187 (1997)
Mugdha Joshi et al.
European journal of human genetics : EJHG, 22(10), 1229-1232 (2014-02-20)
The constellation of clinico-pathological and laboratory findings including massive hepatomegaly, steatosis, and marked hypertriglyceridemia in infancy is extremely rare. We describe a child who is presented with the above findings, and despite extensive diagnostic testing no cause could be identified.
A compound heterozygous mutation in GPD1 causes hepatomegaly, steatohepatitis, and hypertriglyceridemia.
Joshi M
European Journal of Human Genetics, 22, 1229-1232 (2014)
Francesco Maria Iena et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 577650-577650 (2020-11-17)
Obesity is associated with increased plasma glycerol levels. The coordinated regulation of glycerol channels in adipose tissue (AQP7) and the liver (AQP9) has been suggested as an important contributor to the pathophysiology of type-2-diabetes mellitus, as it would provide glycerol