Przejdź do zawartości
SRP0509
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
GPD1, GPDH1, dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
38.4 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
38.4 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GPD1(2819)
General description
Ludzka GPD1 (dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa 1), znana również jako GPDH1, GenBank Accession No. NM_005276, a.a. 2-349(end), z N-końcowym His-tagiem, MW=38,4 kDa, wyrażana w systemie ekspresji E. coli.
Physical form
Roztwór wodny
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)