Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA044393
Sigma-Aldrich
Anti-FDXR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ADXR
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MASRCWRWWGWSAWPRTRLPPAGSTPSFCHHFSTQEKTPQICVVGSGPAGFYTAQHLLKHPQAHVDIYEKQPVPFGLVRFGVAPDHPEVKNVINTFTQTAHSGRCAFWGNVEVGRDVTVPELREAYHAVVLSYG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FDXR(2232)
Opis ogólny
Reduktaza ferredoksyny (FDXR), znana również jako fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH): oksydoreduktaza adrenodoksyny, mitochondrialna, jest mapowana na ludzki chromosom 17q25.1. Ulega ekspresji w dwóch izoformach i jest kodowana przez 12 eksonów. Jest to flawoproteina składająca się z domen dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD) i dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD).
Immunogen
reduktaza ferredoksyny
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza ferredoksyny (FXDR) funkcjonuje jako białko wahadłowe i pośredniczy w przenoszeniu elektronów w układach cytochromu P450 w mitochondriach. FXDR ma kluczowe znaczenie dla tworzenia klastrów żelazowo-siarkowych. Mutacje w genie FDXR są związane z zaburzeniami mitochondrialnymi i mogą wpływać na funkcjonowanie neuronów wzrokowych i słuchowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87441
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Igor Shuryak et al.
Scientific reports, 13(1), 949-949 (2023-01-19)
During a large-scale radiological event such as an improvised nuclear device detonation, many survivors will be shielded from radiation by environmental objects, and experience only partial-body irradiation (PBI), which has different consequences, compared with total-body irradiation (TBI). In this study
Qi Wang et al.
Scientific reports, 10(1), 12716-12716 (2020-07-31)
Following a large-scale radiological incident, there is a need for FDA-approved biodosimetry devices and biomarkers with the ability to rapidly determine past radiation exposure with sufficient accuracy for early population triage and medical management. Towards this goal, we have developed
Conservation of the Enzyme-Coenzyme Interfaces in FAD and NADP Binding Adrenodoxin Reductase?A Ubiquitous Enzyme
Hanukoglu I
Journal of Molecular Evolution, 85(5-6), 205-218 (2017)
Yi He et al.
International journal of molecular sciences, 23(13) (2022-07-10)
Ovarian cancer (OCa) is the deadliest gynecologic cancer. Emerging studies suggest ovarian cancer stem cells (OCSCs) contribute to chemotherapy resistance and tumor relapse. Recent studies demonstrated estrogen receptor beta (ERβ) exerts tumor suppressor functions in OCa. However, the status of
Human adrenodoxin reductase: two mRNAs encoded by a single gene on chromosome 17cen-q25 are expressed in steroidogenic tissues
Solish SB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85(19), 7104-7108 (1988)