Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA039814
Sigma-Aldrich
Anti-WWC3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BM042, Anti-KIAA1280, Anti-WWC family member 3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KRLERRARRISACLSDYSLASDSGVFEPLTKRNEDAEEPAYGDTASNGDPQIHVGLLRDSGSECLLVHVLQLKNPAGLAVKEDCKVHIRVYLPPLDSGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WWC3(55841)
Immunogen
Rekombinowane białko epitopowe z rodziny WWC 3 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81772
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiang Han et al.
The Journal of pathology, 242(4), 435-447 (2017-05-26)
The scaffolding protein WWC (WW and C2-domain containing) family is known to regulate cell proliferation and organ size via the Hippo signalling pathway. However, the expression level of WWC3 in human tumours and the mechanisms underlying its role in cellular
Beijia Chen et al.
Molecular medicine reports, 17(4), 5175-5183 (2018-02-03)
The Hippo signaling pathway is involved in the formation and development of the cardiovascular system. In the present study, the effects of WWC family member 3 (WWC3) on vascular smooth muscle cells (VSMCs) following injury were investigated, in addition to
Qiang Han et al.
OncoTargets and therapy, 11, 2581-2591 (2018-05-22)
Though we recently reported that the WWC3 inhibits the invasiveness and metastasis of lung cancer by activating the Hippo pathway, the impact and underlying mechanisms of this process still remain unclear. To identify the role of WWC3 in epithelial-mesenchymal transition
Qiang Han et al.
Cell death & disease, 12(4), 384-384 (2021-04-11)
WW domain binding protein-2 (WBP2) can function as a Yes-associated protein/transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (YAP/TAZ) co-activator and has a crucial role in promoting breast cancer progression. However, the expression and potential molecular mechanisms of WBP2 in the context of
Qiang Han et al.
Journal of thoracic disease, 12(8), 4205-4215 (2020-09-19)
WW and C2 domain-containing protein-3 (WWC3) was identified in our previous studies as a tumor suppressor gene, which inhibits the proliferation and invasiveness of lung cancer cells. However, the relationship between WWC3 and autophagy and apoptosis in lung cancer cells