Kluczowe dokumenty
HPA037837
Sigma-Aldrich
Anti-IPMK antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Inositol polyphosphate multikinase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
DCFDGVLLELRKYLPKYYGIWSPPTAPNDLYLKLEDVTHKFNKPCIMDVKIGQKSYDPFASSEKIQQQVSKYPLMEEIGFLVLGMRVYHVHSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IPMK(253430)
Opis ogólny
Gen kodujący enzym multikinazy polifosforanu inozytolu (IPMK) znajduje się na ludzkim chromosomie 10q21.1. IPMK składa się z domeny wiążącej fosforan inozytolu, sygnału lokalizacji jądrowej i domeny kinazy wiążącej ATP. Jest to katalitycznie elastyczny enzym i jest częścią wewnątrzkomórkowej sieci sygnalizacyjnej.
Immunogen
polifosforan inozytolu multikinaza rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IPMK produkowane u królików może być stosowane do wykrywania białka IPMK w limfoblastach metodą immunoprecypitacji.
  • limfoblastach przez immunoprecypitację
  • ludzkich adenokarcynogennych liniach komórkowych metodą western blotting
  • w mysich komórkach 3T3 metodą western blotting
Działania biochem./fizjol.
Multikinaza polifosforanu inozytolu (IPMK) pośredniczy pośrednio w transporcie mRNA z jądra do cytoplazmy poprzez pośredniczenie w syntezie poziomów fosfatydyloinozytolu. IPMK oddziałuje i stabilizuje receptor czynnika martwicy nowotworów w komórkach HEK293T. IPMK koordynuje różne sieci sygnalizacyjne. Jego delecja upośledza szlaki sygnalizacyjne odpowiedzi immunologicznej. Usunięcie IPMK prowadzi do braku równowagi w polifosforanach inozytolu. IPMK wiąże się z białkiem supresorowym nowotworu i reguluje transkrypcję oraz śmierć komórki. Mutacja w genie IPMK skutkuje powstaniem skróconego białka o obniżonej aktywności kinazowej. Delecja genu IPMK lub interferencja RNA powoduje zahamowanie wzrostu komórek. IPMK jest uważany za główny cel w supresji nowotworów. Patologia choroby Huntingtona jest związana z niedoborem białka IPMK. U pacjentów z chorobą Alzheimera niski poziom transkryptu IPMK może odgrywać kluczową rolę w neurodegeneracji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80294
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oisun Jung et al.
The EMBO journal, 43(9), 1740-1769 (2024-04-03)
The Hippo pathway effectors Yes-associated protein 1 (YAP) and its homolog TAZ are transcriptional coactivators that control gene expression by binding to TEA domain (TEAD) family transcription factors. The YAP/TAZ-TEAD complex is a key regulator of cancer-specific transcriptional programs, which
The human homolog of the rat inositol phosphate multikinase is an inositol 1, 3, 4, 6-tetrakisphosphate 5-kinase
Chang , et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(46), 43836-43843 (2002)
Inositol polyphosphate multikinase is a physiologic PI3-kinase that activates Akt/PKB
Maag D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108(4), 1391-1396 (2011)
Inositol polyphosphate multikinase promotes Toll-like receptor-induced inflammation by stabilizing TRAF6
Kim E, et al.
Science Advances, 3(4), e1602296-e1602296 (2017)
Association between genetic traits for immune-mediated diseases and Alzheimer disease
Yokoyama JS, et al.
JAMA Neurology, 73(6), 691-697 (2016)