Kluczowe dokumenty
HPA024704
Sigma-Aldrich
Anti-GFRA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GDNF family receptor alpha-2, Anti-GDNFR-beta, Anti-GFR-alpha-2, Anti-NRTNR-alpha, Anti-NTNR-alpha, Anti-Neurturin receptor alpha, Anti-RET ligand 2, Anti-TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SPSSLQGPELHGWRPPVDCVRANELCAAESNCSSRYRTLRQCLAGRDRNTMLANKECQAALEVLQESPLYDCR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFRA2(2675)
Opis ogólny
Gen GFRA2 (GDNF family receptor α 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p21.3. Należy do rodziny ko-receptorów białek RET (rearranged during transfection), które uczestniczą głównie w rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Immunogen
GDNF family receptor alpha-2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GFRA2 (receptor α 2 z rodziny GDNF) jest receptorem dla czynnika neurotroficznego neurturyny (NRTN). U myszy brak GFRA2 powoduje nieprawidłowy rozwój unerwienia przywspółczulnego trzustki i wady funkcji hormonalnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76362
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Meng et al.
European journal of pain (London, England), 19(3), 392-399 (2014-07-01)
Neuropathic pain, caused by a lesion or a disease affecting the somatosensory system, is one of the most common complications in diabetic patients. The purpose of this study is to identify genetic factors contributing to this type of pain in
Nestoras Mathioudakis et al.
Pituitary, 18(1), 31-41 (2014-01-10)
Recent studies suggest that adult pituitary stem cells may play a role in pituitary tumorigenesis. We sought to explore whether the Glial cell-line derived neurotrophic factor receptor alpha 2 (GFRα2), a recently described pituitary stem/progenitor marker, might be differentially expressed
Kun Wang et al.
Carcinogenesis, 35(1), 103-113 (2013-09-27)
Neurotrophic factors possess an emerging role in the pathophysiology of several gastrointestinal disorders, regulating innervation, pain sensation and disease-associated neuroplasticity. Here, we aimed at characterizing the role of the neurotrophic factor neurturin (NRTN) and its receptor glial-cell-line-derived neurotrophic factor receptor