Kluczowe dokumenty
HPA024632
Sigma-Aldrich
Anti-TARBP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Probable methyltransferase TARBP1, Anti-TAR RNA-binding protein 1, Anti-TAR RNA-binding protein of 185 kDa, Anti-TRP-185
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MNELNSVSDLDRCHLYLMVLTELINLHLKVGWKRGNPIWRVISLLKNASIQHLQEMDSGQEPTVGSQIQRVVSMAALAMVCEAIDQKPELQLDSLHAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TARBP1(6894)
Opis ogólny
Gen TARBP1 (TAR (HIV-1) RNA binding protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q42.2. Białko ma dsRBD (domeny wiążące dwuniciowy RNA), motyw KR w dsRBD2 i domenę Medipal.
Immunogen
Probable methyltransferase TARBP1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TARBP1 (białko wiążące TAR (HIV-1) RNA 1) silnie wiąże się z małą spinką do włosów reagującą na transaktywację (TAR) RNA HIV (ludzki wirus niedoboru odporności)-1. Może odgrywać rolę w odłączaniu polimerazy RNA II od RNA TAR HIV-1. Ponadto jest również częścią kompleksu wyciszającego indukowanego przez RNA (RISC). Oddziałuje z Dicer i pomaga w przetwarzaniu pre-mikroRNA. TARBP1 uczestniczy również w innych funkcjach komórkowych, takich jak synteza białek, modyfikacje potranslacyjne RNA, proliferacja komórkowa, ekspresja genów i procesy komórkowe związane ze stresem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73865
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert D Beech et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(11), 2743-2753 (2014-11-26)
Alterations in stress-related gene expression may play a role in stress-related drinking and the risk of alcohol dependence. Microarrays were used to measure changes in gene expression in peripheral blood in nonsmoking, social drinking subjects exposed to 3 types of
Isabel Freund et al.
RNA (New York, N.Y.), 25(7), 869-880 (2019-04-26)
Bacterial RNA has emerged as an important activator of innate immune responses by stimulating Toll-like receptors TLR7 and TLR8 in humans. Guanosine 2'-O-methylation at position 18 (Gm18) in bacterial tRNA was shown to antagonize tRNA-induced TLR7/8 activation, suggesting a potential
F Wu-Baer et al.
The EMBO journal, 14(23), 5995-6009 (1995-12-01)
Activation of HIV-1 gene expression by the transactivator Tat is dependent on an RNA regulatory element located downstream of the transcription initiation site known as TAR. To characterize cellular factors that bind to TAR RNA and are involved in the
Orla M Keane et al.
BMC genomics, 7, 42-42 (2006-03-07)
Gastrointestinal nematodes constitute a major cause of morbidity and mortality in grazing ruminants. Individual animals or breeds, however, are known to differ in their resistance to infection. Gene expression profiling allows us to examine large numbers of transcripts simultaneously in
Sylvanne M Daniels et al.
BMC molecular biology, 10, 38-38 (2009-05-09)
Dicer, Ago2 and TRBP are the minimum components of the human RNA-induced silencing complex (RISC). While Dicer and Ago2 are RNases, TRBP is the double-stranded RNA binding protein (dsRBP) that loads small interfering RNA into the RISC. TRBP binds directly