Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
58CE8-1-5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
58CE8-1-5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: antygen H-1
Mieszanka na grypę
Application
Immunofluorescencja pośrednia
Przeciwciało przeciw grypie A, antygen H-1, klon 58CE8-1-5 wykrywa poziom grypy A i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Antygen grypy A H1. Silnie reaguje z następującym szczepem H1N1: A/Taiwan/1/86
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina.
Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,1% azydkiem sodu, pH 7,4
Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,1% azydkiem sodu, pH 7,4
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c