Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA023873
Sigma-Aldrich
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Uncharacterized protein C9orf72
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
YGLSIILPQTELSFYLPLHRVCVDRLTHIIRKGRIWMHKERQENVQKIILEGTERMEDQGQSIIPMLTGEVIPVMELLSSMKSHSVPEEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen otwartej ramki odczytu 72 chromosomu 9 (C9orf72) jest mapowany na ludzki chromosom 9p21. Gen koduje wysoce konserwatywne, niescharakteryzowane białko. Ulega ekspresji w różnych tkankach, takich jak móżdżek, kora mózgowa i rdzeń kręgowy. Gen C9orf72 zawiera heksanukleotydowe powtórzenie GGGGCC w swoim niekodującym regionie.
Immunogen
Uncharacterized protein C9orf72 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-C9orf72 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu. Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit has been used in immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
Ekspansja niekodującego powtórzenia w otwartej ramce odczytu 72 chromosomu 9 (C9orf72) prowadzi do rodzinnego zwyrodnienia czołowo-skroniowego i stwardnienia zanikowego bocznego (FTLD/ALS).
Badanie bioinformatyczne wykazało, że białko C9orf72 może zawierać domenę DENN (różnicowo wyrażaną w komórkach prawidłowych i nowotworowych), która pomaga białku w regulacji wewnątrzkomórkowego transportu zależnego od Rab. Wiadomo, że kodowane białko zlokalizowane wspólnie z białkami Rab reguluje endocytozę i autofagię w neuronach. Funkcja komórkowa tego białka pozostaje nieznana.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75294
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
null
Yvonne S Davidson et al.
Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration, 19(1-2), 102-111 (2017-08-03)
We have employed as 'gold standards' two in-house, well-characterised and validated polyclonal antibodies, C9-L and C9-S, which detect the longer and shorter forms of C9orf72, and have compared seven other commercially available antibodies with these in order to evaluate the
Jun-Ichi Satoh et al.
Alzheimer's research & therapy, 4(4), 33-33 (2012-08-18)
Chromosome 9 open reading frame 72 (C9orf72) is an evolutionarily conserved protein with unknown function, expressed at high levels in the brain. An expanded hexanucleotide GGGGCC repeat located in the first intron of the C9orf72 gene represents the most common
Johanna I Busch et al.
Human molecular genetics, 25(13), 2681-2697 (2016-04-30)
Frontotemporal lobar degeneration with TDP-43 inclusions (FTLD-TDP) is an important cause of dementia in individuals under age 65. Common variants in the TMEM106B gene were previously discovered by genome-wide association to confer genetic risk for FTLD-TDP (p = 1 ×
Xinmei Wen et al.
Neuron, 84(6), 1213-1225 (2014-12-19)
Expanded GGGGCC (G4C2) nucleotide repeats within the C9ORF72 gene are the most common genetic mutation associated with both amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD). Sense and antisense transcripts of these expansions are translated to form five dipeptide repeat