Kluczowe dokumenty
SAB4200623
Anty-C9orf72
affinity isolated antibody
Synonim(y):
3110043O21Rik, AI840585, ALSFTD, C9orf72, FLJ11109, FTDALS, RGD1359108, RP23-307M2.1, zgc:100846
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using whole extracts of T98G cells
immunocytochemistry: 4-6 μg/mL using SH-SY-5Y cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon sections
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C9orf72(203228)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunocytochemia
- immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)