Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA023617
Sigma-Aldrich
Anti-TTYH1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-tweety homolog 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
NSETSDGVSQLSSALLHANHTLSTIDHLVLETVERLGEAVRTELTTLEEVLEPRTEQVAENV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTYH1(57348)
Opis ogólny
Gen TTYH1 (tweety homolog 1) koduje członka rodziny białek Tweety, które zawierają pięć domen transmembranowych i są typowymi kanałami chlorkowymi. Stwierdzono, że mRNA i kodowane białko ulegają ekspresji w neuronach. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.42.
Immunogen
tweety homolog 1 (Drosophila) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen TTYH1 (tweety homolog 1) koduje białko, które funkcjonuje jako kanał chlorkowy. Może być zaangażowany we wczesny rozwój embrionalny. Sugeruje się, że funkcjonuje w tworzeniu procesów komórkowych i adhezji komórek. Stwierdzono, że jego ekspresja w mózgu jest zwiększona podczas epileptogenezy i epilepsji, co wskazuje na jego udział w patologii mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70268
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Long-term survival in a case of ETANTR with histological features of neuronal maturation after therapy.
Antonelli M
Virchows Archiv, 466, 603-607 (2015)
Suijuan Zhong et al.
Nature communications, 14(1), 7613-7613 (2023-11-23)
Human cerebellar development is orchestrated by molecular regulatory networks to achieve cytoarchitecture and coordinate motor and cognitive functions. Here, we combined single-cell transcriptomics, spatial transcriptomics and single cell chromatin accessibility states to systematically depict an integrative spatiotemporal landscape of human
Expression of Ttyh1, a member of the Tweety family in neurons in vitro and in vivo and its potential role in brain pathology.
Stefaniuk M
Journal of Neurochemistry, 115, 1183-1194 (2010)
Xin Zhou et al.
Nature communications, 11(1), 4063-4063 (2020-08-15)
The neuroendocrine hypothalamus is the central regulator of vital physiological homeostasis and behavior. However, the cellular and molecular properties of hypothalamic neural progenitors remain unexplored. Here, hypothalamic radial glial (hRG) and hypothalamic mantle zone radial glial (hmRG) cells are found
Erik Jung et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(29), 6837-6850 (2017-06-14)
Early and progressive colonization of the healthy brain is one hallmark of diffuse gliomas, including glioblastomas. We recently discovered ultralong (>10 to hundreds of microns) membrane protrusions [tumor microtubes (TMs)] extended by glioma cells. TMs have been associated with the