Merck
04-901
Przeciwciało anty-NR2A, klon A12W, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone A12W, Upstate®
Synonim(y):
Anti-EPND, Anty-FESD, Anty-GluN2A, Anty-LKS, Anty-NMDAR2A, Anty-NR2A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A12W, monoclonal
Application:
WB
Citations:
28
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A12W, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
General description
170kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające aminokwasom 1265-1464 mysiego receptora NMDA 2A (NR2A)
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Przeciwciało anty-NR2A, klon A12W jest przeciwciałem przeciwko NR2A do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
NR2A
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparations (Catalog#12-144)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kalirin binds the NR2B subunit of the NMDA receptor, altering its synaptic localization and function.
Kiraly, DD; Lemtiri-Chlieh, F; Levine, ES; Mains, RE; Eipper, BA
The Journal of Neuroscience null
Visualization of structural changes accompanying activation of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors using fast-scan atomic force microscopy imaging.
Suzuki, Y; Goetze, TA; Stroebel, D; Balasuriya, D; Yoshimura, SH; Henderson, RM; Paoletti et al.
The Journal of Biological Chemistry null
José Gulfo et al.
PloS one, 16(2), e0246930-e0246930 (2021-02-17)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is the specific carrier of circulating glucocorticoids, but evidence suggests that it also plays an active role in modulating tissue glucocorticoid activity. CBG polymorphisms affecting its expression or affinity for glucocorticoids are associated with chronic pain, chronic
Marie Lise Frandemiche et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(17), 6084-6097 (2014-04-25)
Tau is a microtubule-associated protein well known for its stabilization of microtubules in axons. Recently, it has emerged that tau participates in synaptic function as part of the molecular pathway leading to amyloid-beta (Aβ)-driven synaptotoxicity in the context of Alzheimer's
Dongdong Li et al.
Experimental neurology, 230(2), 302-310 (2011-05-31)
Continuous exposure of cultured cortical neurons to moderate hypoxia (1% O(2)) elevates cellular accumulation of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and improves basal survival of cultured cortical neurons. We examined the effects of adaptation to moderate hypoxia on the vulnerability of cultured
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-90104053252586293