Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA023230
Sigma-Aldrich
Anti-VBP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HIBBJ46, Anti-Prefoldin subunit 3, Anti-VBP-1, Anti-VHL-binding protein 1, Anti-Von Hippel-Lindau-binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DVDSFMKQPGNETADTVLKKLDEQYQKYKFMELNLAQKKRRLKGQIPEIKQTLEILKYMQKKKESTNSMETRFLLADNLYCKASVPPTDKVCLWLGANVMLEYDIDEAQALLEKNLSTATKNLDSLEEDLDFLRDQFTTTEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VBP1(7411)
Opis ogólny
Gen VBP1 (von Hippel-Lindau binding protein 1) jest mapowany na ludzki chromosom Xq28. Białko lokalizuje się w jądrze i cytoplazmie.
Immunogen
Prefoldin subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VBP1 (białko wiążące von Hippel-Lindau 1) oddziałuje z ligazą ubikwityny E3 von Hippel-Lindau (VHL) i tworzy kompleks VHL-elongina B-elongina C (VBC). Jest związany z montażem α- i γ-tubulin. Wykazano, że łączy integrazę HIV (ludzki wirus niedoboru odporności)-1 i VHL, prowadząc do degradacji integrazy. VBP1 jest również składnikiem chaperonu prefoldin.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74397
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Hemberger et al.
Human molecular genetics, 8(2), 229-236 (1999-02-05)
The von Hippel-Lindau (VHL) tumour suppressorgene product is believed to be involved in the down-regulation of transcriptional elongation by preventing the association of elongin B and C with the catalytic subunit elongin A. Alterations in the human VHL gene lead
Aurélie Mousnier et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(34), 13615-13620 (2007-08-19)
HIV-1 integrase, the viral enzyme responsible for provirus integration into the host genome, can be actively degraded by the ubiquitin-proteasome pathway. Here, we identify von Hippel-Lindau binding protein 1(VBP1), a subunit of the prefoldin chaperone, as an integrase cellular binding
David Schörghofer et al.
British journal of cancer, 131(3), 468-480 (2024-06-21)
Despite ongoing research and recent advances in therapy, metastatic melanoma remains one of the cancers with the worst prognosis. Here we studied the postsynaptic cell adhesion molecule Neuroligin 4X (NLGN4X) and investigated its role in melanoma progression. We analysed histologic
H Tsuchiya et al.
Cancer research, 56(13), 2881-2885 (1996-07-01)
The tumor suppressor VHL gene product (pVHL), recently reported to bind to elongins B and C, is thought to regulate transcription elongation. To establish whether the VHL gene may have other functions, we here searched for additional cellular protein(s) that
Yang Xu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(12), 4799-4810 (2013-08-22)
Ubiquitination is an important mechanism for the regulation of diverse cellular functions, including proteolysis and DNA repair. The human MutS family protein hMSH4 functions in meiotic recombinational DNA double-strand break (DSB) repair. It was previously observed that hMSH4 interacts with