Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Gotowy roztwór heminy i witaminy K1 jest stosowany jako wzbogacenie pożywki hodowlanej dla szybkich mikroorganizmów beztlenowych.1,2 Hemina-witamina K1 jest kluczowym składnikiem, który jest częścią pożywek beztlenowych, takich jak bulion brucelozy, bulion tioglikolanowy, wzmocniona pożywka klostridialna, bulion z gotowanego mięsa, pożywka z peptonowym ekstraktem drożdżowym, agar z szybkimi beztlenowcami itp. Hemina pomaga regulować ekspresję licznych czynników wirulencji i tworzenie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych u Porphyromonas sp. 3,4. Witamina K1 (filochinon) jest produkowana przez rośliny i jest wykorzystywana jako kofaktor redoks w roślinach i sinicach. Witamina K1 jest przekształcana w witaminę K2 w jelitach przez mikrobiotę jelitową. Wykazano, że hemina i witamina K1 zwiększają wzrost wielu beztlenowców, w tym gatunków Bacteroides i niektórych gram-dodatnich organizmów nietworzących zarodników.
Application
Gotowy roztwór heminy i witaminy K1 nadaje się do stosowania jako suplement pożywki do hodowli bakterii beztlenowych.
Features and Benefits
- Wzbogaca żarłoczne mikroorganizmy beztlenowe
- Gotowy roztwór
- Sterylnie filtrowany
Other Notes
Na każdy litr (L) przygotowanej pożywki dodać 10-20 ml gotowego roztworu Hemin Vitamin K po autoklawowaniu.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For bacterial culture | description Ready-made microbial growth medium supplement, 0.5 g/L | description 5 mg/mL | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| concentration -100 × | concentration 0.5 g/L | concentration 5 mg/mL | concentration - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?